2',6'-Dihydroxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 156…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002270 CAS Number: 699-83-2 EINECS: 211-833-6 |
Appearance | Yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 158 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Clarity of solution | Passes test |