Stampa…
4'-Hydroxyacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04311.0100 8.04311.0250
8.04311.0100EA 50.8 EUR
8.04311.0100 8.04311.0250
4'-Hydroxyacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 105…108 °C
Densità: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002359
CAS Number: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Visualizza i codici
Solubility 9.9 g/l (22 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Flash Point 166 °C
Synonyms 4-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COCH3