Stampa…
4'-Hydroxyacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11974.0B A11974.22 A11974.36
A11974.0BEA 219 EUR
A11974.0B A11974.22 A11974.36
4'-Hydroxyacetophenone ≥99%
4'-Hydroxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 99-93-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 166°(330°F) Melting Point: 106-108° Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 774355 MDL No.: MFCD00002359
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 286 °C
Punto di fusione: 106…108 °C
Densità: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 166 °C (330 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002359
CAS Number: 99-93-4
EINECS: 202-802-8