Stampa…
2'-Hydroxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
120931000 120935000
ACRO120931000EA 29.5 EUR
ACRO120931000 ACRO120935000
2'-Hydroxyacetophenone 99%
2'-Hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 92…93 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 4…6 °C
Densità: 1,131 g/cm³
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002219
CAS Number: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %