Stampa…
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14973.06 A14973.14
A14973.06EA 23.1 EUR
A14973.06 A14973.14
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥99%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 1201-38-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5435 Odour: Characteristic Melting Point: 18-20° Boiling Point: 154-156°/10mm Beilstein Reference: 2047423 MDL No.: MFCD00008728
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 154…156 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,139
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008728
CAS Number: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0