2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Peso molecolare: 180.2 g/mol Punto di ebollizione: 155…158 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 18…20 °C Densità: 1.13 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008728 CAS Number: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |
Appearance | Clear yellow to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |