3',5'-Dimethoxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
Purity: 97%
CAS No.: 39151-19-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Peso molecolare: 180,2 g/mol Punto di ebollizione: 290…291 °C Punto di fusione: 39…41 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008739 CAS Number: 39151-19-4 EINECS: 254-322-3 |