2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 829-20-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 287…289 °C Punto di fusione: 39…41 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008727 CAS Number: 829-20-9 EINECS: 212-587-2 |