Stampa…
3',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L02737.18 L02737.30
L02737.18EA 34.9 EUR
L02737.18 L02737.30
3',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 1131-62-0 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 286-288° Beilstein Reference: 781213 MDL No.: MFCD00008737
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 286…288 °C
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008737
CAS Number: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0