Stampa…
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
168850250 168851000 168855000
ACRO168850250EA 33.4 EUR
ACRO168850250 ACRO168851000 ACRO168855000
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180.2 g/mol
Punto di ebollizione: 286…288 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008737
CAS Number: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %