Stampa…
ω,ω-Diethoxyacetophenone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
210620050 210621000
ACRO210620050EA 20 EUR
ACRO210620050 ACRO210621000
ω,ω-Diethoxyacetophenone 96%
ω,ω-Diethoxyacetophenone
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 131…134 °C (10 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 128 °C
MDL Number: MFCD00009659
CAS Number: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %