4'-Methoxypropiophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 121-97-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5465
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 273-275°
Beilstein Reference: 907733
MDL No.: MFCD00009310
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 273…275 °C Punto di fusione: 27…29 °C Densità: 1,070 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009310 CAS Number: 121-97-1 EINECS: 204-512-7 |