Stampa…
4'-Methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
152360010 152362500
ACRO152360010EA 110 EUR
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Methoxyacetophenone 98%
4'-Methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 152 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 36…39 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008745
CAS Number: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %