Stampa…
3'-Methoxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3′-Methoxyacetophenone
A15604.14 A15604.22 A15604.36
A15604.14EA 20.7 EUR
A15604.14 A15604.22 A15604.36
3'-Methoxyacetophenone ≥97%
3'-Methoxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 586-37-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5425 Melting Point: -7° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 878552 MDL No.: MFCD00008736
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 239…241 °C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,094
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008736
CAS Number: 586-37-8
EINECS: 209-573-3