2'-Methoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 579-74-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5393
Boiling Point: 119-120°/10mm
Beilstein Reference: 1100602
MDL No.: MFCD00008725
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 119…120 °C (10 mmHg) Densità: 1,090 Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008725 CAS Number: 579-74-8 EINECS: 209-446-2 |