Stampa…
2'-Methoxyacetophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
125670250 125671000
ACRO125670250EA 47.4 EUR
ACRO125670250 ACRO125671000
2'-Methoxyacetophenone 99%
2'-Methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 131 °C (18 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008725
CAS Number: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5383 to 1.5403 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %