4'-Nitroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 100-19-6
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Cryst powder
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 607777
MDL No.: MFCD00007355
Formula:
C₈H₇NO₃ Punto di ebollizione: 201…202 °C Punto di fusione: 77…81 °C Flash Pt: 149 °C (300 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007355 CAS Number: 100-19-6 EINECS: 202-827-4 |