Stampa…
4'-Nitroacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
128340050 128341000 128340010
ACRO128340050EA 28.7 EUR
ACRO128340050 ACRO128341000 ACRO128340010
4'-Nitroacetophenone 97%
4'-Nitroacetophenone
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,15 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 76…80 °C
Flash Pt: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007355
CAS Number: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Water ≤0.6 %
GC ≥96.0 %
Free acid ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)