Stampa…
3'-Nitroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: m-Nitroacetophenone
A12155.0B A12155.30 A12155.36
A12155.0BEA 135 EUR
A12155.0B A12155.30 A12155.36
3'-Nitroacetophenone ≥98%
3'-Nitroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 121-89-1 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Odour: Slightly sweetish Melting Point: 76-80° Boiling Point: 202° Beilstein Reference: 743002 MDL No.: MFCD00007259
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,15 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C
Punto di fusione: 76…80 °C
Densità: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007259
CAS Number: 121-89-1
EINECS: 204-504-3