2'-Nitroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 577-59-3
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point:
Formula:
C₈H₇NO₃ Punto di ebollizione: 158…160 °C (16 mmHg) Punto di fusione: 25…28 °C Densità: 1,24 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007144 CAS Number: 577-59-3 EINECS: 209-414-8 |