Stampa…
2'-Nitroacetophenone 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
128320025 128320200
ACRO128320025EA 29.9 EUR
ACRO128320025 ACRO128320200
2'-Nitroacetophenone 95%
2'-Nitroacetophenone
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,15 g/mol
Punto di ebollizione: 159 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007144
CAS Number: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT