Stampa…
4'-Aminoacetofenone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
A13213.0BEA 533 EUR
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
4'-Aminoacetofenone 99%
4'-Aminoacetofenone
Purity: 99% CAS No.: 99-92-3 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 103-108° Boiling Point: 292-294° Merck Reference: 14,413 MDL No.: MFCD00007896
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135.17 g/mol
Punto di ebollizione: 292…294 °C
Punto di fusione: 103…108 °C
Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007896
CAS Number: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412