Stampa…
4'-Aminoacetofenone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
103090100 103090250 103091000 103095000
ACRO103090100EA 19.4 EUR
ACRO103090100 ACRO103090250 ACRO103091000 ACRO103095000
4'-Aminoacetofenone 99%
4'-Aminoacetofenone
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135.17 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 96…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007896
CAS Number: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes