Stampa…
3'-Aminoacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
A12503.0B A12503.18 A12503.30
A12503.0BEA 321 EUR
A12503.0B A12503.18 A12503.30
3'-Aminoacetophenone 97%
3'-Aminoacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 99-03-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 94-98° Boiling Point: 289-291° Merck Reference: 14,413 MDL No.: MFCD00007796
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 289…291 °C
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007796
CAS Number: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 14,413