2'-Aminoacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 551-93-9
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.6160
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 386122
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007717
Formula:
C₈H₉NO Peso molecolare: 135,17 g/mol Punto di ebollizione: 253…255 °C Punto di fusione: 20 °C Densità: 1,118 Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007717 CAS Number: 551-93-9 EINECS: 209-002-8 Merck Index: 14,413 |