Stampa…
2'-Aminoacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
400620100 400620050 400620500
ACRO400620100EA 68.7 EUR
ACRO400620100 ACRO400620050 ACRO400620500
2'-Aminoacetophenone 97%
2'-Aminoacetophenone
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007717
CAS Number: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %