Stampa…
Benzoyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L06964.06 L06964.14
L06964.06EA 38.7 EUR
L06964.06 L06964.14
Benzoyl isothiocyanate ≥98%
Benzoyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 532-55-8 Molecular Formula: C8H5NOS Formula Weight: 163.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Odour: Pungent Boiling Point: 128-131°/15mm Beilstein Reference: 606716 Merck Reference: 14,1114 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004815
Formula: C₈H₅NOS
Punto di ebollizione: 128…131 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,214
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004815
CAS Number: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1114