Stampa…
Benzoyl isothiocyanate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
314630050 314630500
ACRO314630050EA 41.6 EUR
ACRO314630050 ACRO314630500
Benzoyl isothiocyanate 98%
Benzoyl isothiocyanate
Formula: C₈H₅NOS
Peso molecolare: 163,2 g/mol
Punto di ebollizione: 128…131 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,21 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004815
CAS Number: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %