4-Acetylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 586-89-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 2207355
MDL No.: MFCD00002561
Formula:
C₉H₈O₃ Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 208…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002561 CAS Number: 586-89-0 EINECS: 209-588-5 |