Stampa…
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25616.03 B25616.06
B25616.03EA 91.7 EUR
B25616.03 B25616.06
3-Acetylbenzoic acid ≥98%
3-Acetylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 586-42-5 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° MDL No.: MFCD00045847
Formula: C₉H₈O₃
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…166 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045847
CAS Number: 586-42-5