2-Acetylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 577-56-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1210557
MDL No.: MFCD00002475
Formula:
C₉H₈O₃ Punto di ebollizione: 110…112 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 115…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002475 CAS Number: 577-56-0 EINECS: 209-413-2 |