Stampa…
4-Cloro-o-cresolo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cloro-2-metilfenolo
L04164.06 L04164.14
L04164.06EA 53.5 EUR
L04164.06 L04164.14
4-Cloro-o-cresolo ≥97%
4-Cloro-o-cresolo
Purity: 97% CAS No.: 1570-64-5 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 220-225° Beilstein Reference: 1906684 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002321
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 220…225 °C
Punto di fusione: 45…48 °C
Densità: 1,20
Flash Pt: 78 °C (172 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002321
CAS Number: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II