Stampa…
4-Cloro-m-cresolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cloro-3-metilfenolo, 6-Cloro-3-idrossitoluene
A17823.22 A17823.36
A17823.22EA 26 EUR
A17823.22 A17823.36
4-Cloro-m-cresolo ≥99%
4-Cloro-m-cresolo
Purity: 99% CAS No.: 59-50-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 118°(244°F) Melting Point: 64-68° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 1237629 Merck Reference: 14,2133 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002323
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 234…236 °C
Punto di fusione: 64…68 °C
Densità: 1,370
Flash Pt: 118 °C (244 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002323
CAS Number: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2133