Stampa…
4-Cloro-m-cresolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cloro-3-metilfenolo, 6-Cloro-3-idrossitoluene
109480050 109481000 109485000
ACRO109480050EA 22.5 EUR
ACRO109480050 ACRO109481000 ACRO109485000
4-Cloro-m-cresolo 99+%
4-Cloro-m-cresolo
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 63…65 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002323
CAS Number: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02152
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystals, flakes, pellets or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥99.0 %
Density (20 °C) 0.702 to 0.715 g/ml
Additional info Bromine index < 100 ppm
Color scale ≤10 APHA
Benzene ≤5 ppm
Aromatics ≤50 ppm