Stampa…
4-Chlorobenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
A11504.14 A11504.22
A11504.14EA 45.3 EUR
A11504.14 A11504.22
4-Chlorobenzyl alcohol ≥99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 873-76-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 234° MDL No.: MFCD00004652
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004652
CAS Number: 873-76-7
EINECS: 212-852-2