Stampa…
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 45.1 EUR
ACRO108770250 ACRO108771000
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 69…72 °C
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004652
CAS Number: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %