6-Chloro-m-cresol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 615-74-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2041487
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002175
Formula:
C₇H₇ClO Punto di ebollizione: 195…197 °C Punto di fusione: 44…48 °C Densità: 1,215 Flash Pt: 81 °C (177 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002175 CAS Number: 615-74-7 EINECS: 210-444-9 UN: 3437 ADR: 6.1,II |