Stampa…
2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
A13657.14 A13657.22
A13657.14EA 44.1 EUR
A13657.14 A13657.22
2-Chlorobenzyl alcohol ≥98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 17849-38-6 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 227° MDL No.: MFCD00004604
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004604
CAS Number: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7