2-Chlorobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₇H₇ClO Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 69…72 °C |
MDL Number:
MFCD00004604 CAS Number: 17849-38-6 EINECS: 241-801-7 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 72 °C |
GC | ≥98.5 % |