Stampa…
2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)methanol
L07734.06 L07734.14
L07734.06EA 40.6 EUR
L07734.06 L07734.14
2,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥99%
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 34145-05-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Melting Point: 76-80° Beilstein Reference: 3240770
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004607
CAS Number: 34145-05-6
EINECS: 251-850-6