Stampa…
3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13527.06 A13527.14
A13527.06EA 43.8 EUR
A13527.06 A13527.14
3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98%
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 60211-57-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Melting Point: 76-80° Beilstein Reference: 1936389
Formula: C₇H₆Cl₂O
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004634
CAS Number: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1
UN: 2250
ADR: 6.1,II