Stampa…
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22 A14205.14 A14205.06
A14205.22EA 278 EUR
A14205.22 A14205.14 A14205.06
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 80866-80-4 Molecular Formula: C7H6ClNO3 Formula Weight: 187.58 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 3248759
Formula: C₇H₆ClNO₃
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007297
CAS Number: 80866-80-4
EINECS: 279-584-6