Stampa…
4-Cloro-m-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
B22234.06 B22234.14
B22234.06EA 62.4 EUR
B22234.06 B22234.14
4-Cloro-m-toluidina ≥98%
4-Cloro-m-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 7149-75-9 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 636522 UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00066332
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066332
CAS Number: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III