Stampa…
4-Cloro-m-toluidina 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
383680050 383680250
ACRO383680050EA 53.6 EUR
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Cloro-m-toluidina 98+%
4-Cloro-m-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 83…84 °C
MDL Number: MFCD00066332
CAS Number: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %