Stampa…
4-Cloro-o-toluidina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
109370050 109371000
ACRO109370050EA 35 EUR
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Cloro-o-toluidina 98%
4-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29…30 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 124 °C
MDL Number: MFCD00007842
CAS Number: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %