Stampa…
5-Cloro-o-toluidina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
109380050 109381000 109385000
ACRO109380050EA 23.5 EUR
ACRO109380050 ACRO109381000 ACRO109385000
5-Cloro-o-toluidina 98%
5-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007779
CAS Number: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %