6-Cloro-o-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 87-63-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 2°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 774624
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007679
Formula:
C₇H₈ClN Punto di ebollizione: 215 °C Punto di fusione: 2 °C Densità: 1,174 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007679 CAS Number: 87-63-8 EINECS: 201-759-2 UN: 3429 ADR: 6.1,III |