Stampa…
6-Cloro-m-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H26209.06 H26209.14
H26209.06EA 89 EUR
H26209.06 H26209.14
6-Cloro-m-toluidina ≥98%
6-Cloro-m-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 95-81-8 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 107°(225°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 228-230° UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00007674
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 228…230 °C
Punto di fusione: 31…33 °C
Flash Pt: 107 °C (225 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007674
CAS Number: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN: 2239
ADR: 6.1,III