Stampa…
2-Cloro-p-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
B22935.06 B22935.14
B22935.06EA 30.8 EUR
B22935.06 B22935.14
2-Cloro-p-toluidina ≥98%
2-Cloro-p-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 615-65-6 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 7° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 774514 UN No.: 3429 MDL No.: MFCD00007666
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 223…225 °C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,151
Flash Pt: 99 °C (210 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007666
CAS Number: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III