Stampa…
2-Cloro-p-toluidina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
154670250 154670050
ACRO154670250EA 87.5 EUR
ACRO154670250 ACRO154670050
2-Cloro-p-toluidina 98%
2-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 223…225 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,151 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007666
CAS Number: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure